4-Méthoxystyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0130-10ML M0130-25ML
TCIAM0130-10MLEA 93.5 EUR InStock
TCIAM0130-10ML TCIAM0130-25ML
4-Méthoxystyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Méthoxystyrène
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: 3.3 °C
Densité: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008619
Numéro CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&vid=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité