Méthylamine 40% ∼12 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
M0137-25ML M0137-500ML
TCIAM0137-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0137-25ML TCIAM0137-500ML
Méthylamine 40% ∼12 mol/L dans l'eau
Méthylamine
Formule: CH₅N
Point de fusion: –38°C
Point d'éclair: –10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 1235
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b89044f692d3ee93995211da23f4ed1c13bdaa&vid=60ce7a11ac49f95b7bd635cf4248325cfa34ce0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 42.0 w/w%
Ammonia max. 0.1 %
Dimethylamine max. 0.1 %
Trimethylamine max. 0.05 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité