Strontium chlorure hexahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS faible teneur en magnésium, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4036-01EA 287.3 EUR InStock
4036-04 4036-05 4036-01
Strontium chlorure hexahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS faible teneur en magnésium, J.T.Baker®
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
MW: 266,62 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
Merck Index: 13,08920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (SrCl₂·6H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.05 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.05 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤2.000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité