1,1-Dibromoéthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAD0184-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD0184-5G
1,1-Dibromoéthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1-Dibromoéthane
Formule: Br₂HCCH₃
MW: 187,86 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –0,5 °C
Numéro MDL: MFCD00041719
Numéro CAS: 557-91-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/87/28974587.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité