3-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldéhyde
TCIAB3922-5GEA 162 EUR InStock
TCIAB3922-5G TCIAB3922-1G
3-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016587
Numéro CAS: 1829-34-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/30/28935230.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité