2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
005704-1G 005704-5G
FLUO005704-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005704-1G FLUO005704-5G
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045092
Numéro CAS: 71648-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité