4'-Isobutylacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0002.04EA 1540 EUR InStock
PROOMM0002.04
4'-Isobutylacétophénone
4'-Isobutylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027393
Numéro CAS: 38861-78-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité