Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-tolualdéhyde4-Fluoro-m-tolualdéhyde

TCIAF0791-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0791-5G
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde


Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD01631431
Numéro CAS: 135427-08-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/32/28969332.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité