2,5-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4060-5G D4060-1G
TCIAD4060-5GEA 240 EUR InStock
TCIAD4060-5G TCIAD4060-1G
2,5-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC, azote total)
2,5-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798115
Numéro CAS: 120022-63-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2596edd525caa677eea1fbfb39011628b7207243&vid=2596edd525caa677eea1fbfb39011628b7207243&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité