1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 10% Ethanol)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0791-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0791-10G
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 10% Ethanol)
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00000441
Numéro CAS: 433-27-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/13/28994913.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité