Colécalciférol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0314-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0314-1G
Colécalciférol ≥98.0% (par HPLC)
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/54/28937354.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +103 to +112 deg (C=0.5, EtOH)
Absorbance 0.450 to 0.510 (10mg/L, EtOH, 263.0 to 267.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité