5-Bromo-2-éthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3673-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB3673-5G TCIAB3673-1G
5-Bromo-2-éthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-éthoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00234311
Numéro CAS: 55849-30-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/92/28934992.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité