3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2615-5G C2615-25G
TCIAC2615-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC2615-5G TCIAC2615-25G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD03412200
Numéro CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9675336075703fec99e9d563128400fe0aefc8ca&vid=b8783674d8228451c39218751e38e6b3a98bbad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité