Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzaldéhyde-oxime

Synonyms: 2-Bromobenzaldoxime

047103-10G 047103-50G 047103-5G
FLUO047103-10GEA 0 EUR InStock
FLUO047103-10G FLUO047103-50G FLUO047103-5G
2-Bromobenzaldéhyde-oxime
2-Bromobenzaldéhyde-oxime


Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082734
Numéro CAS: 34158-72-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité