Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichlorobenzaldéhyde-oxime

Synonyms: 2,3-Dichlorobenzaldoxime

047115-10G 047115-50G 047115-5G
FLUO047115-10GEA 0 EUR InStock
FLUO047115-10G FLUO047115-50G FLUO047115-5G
2,3-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
2,3-Dichlorobenzaldéhyde-oxime


Formule: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,03 g/mol
Numéro CAS: 4414-54-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité