Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime

Synonyms: 2,3-Dimethoxybenzaldoxime

047116-10G 047116-50G 047116-5G
FLUO047116-10GEA 0 EUR InStock
FLUO047116-10G FLUO047116-50G FLUO047116-5G
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime


Formule: C₉H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00033234
Numéro CAS: 5470-95-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité