5-Bromooxindole ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B3741-5G B3741-1G
TCIAB3741-5GEA 132 EUR InStock
TCIAB3741-5G TCIAB3741-1G
5-Bromooxindole ≥97.0% (par GC, azote total)
5-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00456998
Numéro CAS: 20870-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2319a3a207d8a3bce2f9e4b227b5fafbb9b8e68&vid=b2319a3a207d8a3bce2f9e4b227b5fafbb9b8e68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité