Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthyl-7-nitroindole

Synonyms: 2,3-Dimethyl-7-nitro-1H-indole

023379-1G 023379-5G
FLUO023379-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023379-1G FLUO023379-5G
2,3-Diméthyl-7-nitroindole
2,3-Diméthyl-7-nitroindole


Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022710
Numéro CAS: 41018-86-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité