Acide 3-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
B3850-5G B3850-1G
TCIAB3850-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3850-5G TCIAB3850-1G
Acide 3-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045846
Numéro CAS: 716-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d6e0a8573d1b319c389a8bea31f863f2cb064f0&vid=5d6e0a8573d1b319c389a8bea31f863f2cb064f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité