Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-bromo-o-toluique

Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid

038286-100G 038286-25G 038286-5G
FLUO038286-100GEA 0 EUR InStock
FLUO038286-100G FLUO038286-25G FLUO038286-5G
Acide 4-bromo-o-toluique
Acide 4-bromo-o-toluique


Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040905
Numéro CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité