3'-Benzyloxyacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0035.50EA 1790 EUR InStock
PROOMM0035.50
3'-Benzyloxyacétophénone
3'-Benzyloxyacétophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026221
Numéro CAS: 34068-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité