7-Méthylquinoléine ≥75.0% (par GC) (contains 25% 5-form at maximum)
Fournisseur: TCI
M0417-25G M0417-5G
TCIAM0417-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0417-25G TCIAM0417-5G
7-Méthylquinoléine ≥75.0% (par GC) (contains 25% 5-form at maximum)
7-Méthylquinoléine
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf947e39e4c79459f274702eecebcda09a09d9a6&vid=1b6fe562c2993e6d390441ab8070a52addd4aadd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité