1-Benzhydrylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3760-5G B3760-25G
TCIAB3760-5GEA 66 EUR InStock
TCIAB3760-5G TCIAB3760-25G
1-Benzhydrylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzhydrylpipérazine
Formule: C₁₇H₂₀N₂
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00038379
Numéro CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f1703d57f7f0f5d12c175924e1c65ae34eaee&vid=2d3f1703d57f7f0f5d12c175924e1c65ae34eaee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité