Sodium peroxyde ≥93.0%, en grenailles, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
C7864-04EA 686.45 EUR InStock
C7864-04 MACR7864-04
Sodium peroxyde ≥93.0%, en grenailles, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
MW: 77,98 g/mol
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂O₂) (by KMnO₄ titrn) ≥93.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Appearance (white to pale yellow, hygroscopic granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité