Méthacrylate d'isobutyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0132-25ML M0132-500ML
TCIAM0132-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0132-25ML TCIAM0132-500ML
Méthacrylate d'isobutyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate d'isobutyle
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00008931
Numéro CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
ONU: 2283
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&vid=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité