Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroformiate de 4-nitrobenzyle

Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate

038188-100G 038188-25G
FLUO038188-100GEA 0 EUR InStock
FLUO038188-100G FLUO038188-25G
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle


Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007375
Numéro CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité