5-Bromobenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene
B3762-5G B3762-1G
TCIAB3762-5GEA 114 EUR InStock
TCIAB3762-5G TCIAB3762-1G
5-Bromobenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
5-Bromobenzo[b]thiophène
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,1 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD03069318
Numéro CAS: 4923-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&vid=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité