Triméthylamine ∼28% (p/p) ∼4.3 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0464-500MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0464-500ML TCIAT0464-25ML
Triméthylamine ∼28% (p/p) ∼4.3 mol/L dans l'eau
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point de fusion: –3 °C
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 1297
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/19/28994719.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 31.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité