Salicylate de 2-éthylhexyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16903520EA 85.6 EUR InStock
EHERC16903520
Salicylate de 2-éthylhexyle
Salicylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053300
Numéro CAS: 118-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité