Huile minérale blanche (pétrole), 75 cSt
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CON150-075-002 CON150-075-004 CON150-075-006
PROOCON150-075-002EA 158 EUR InStock
PROOCON150-075-002 PROOCON150-075-004 PROOCON150-075-006
Huile minérale blanche (pétrole), 75 cSt
Huile minérale blanche (pétrole)
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité