N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Fournisseur: TCI
O0096-25G O0096-5G
TCIAO0096-25GEA 119 EUR InStock
TCIAO0096-25G TCIAO0096-5G
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Formule: C₂₄H₂₁N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003904
Numéro CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885b4f06dc02af334a8138b58a27a4b2de8fba98&vid=885b4f06dc02af334a8138b58a27a4b2de8fba98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 531.0 to 535.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (MeOH, 531.0 to 535.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité