Phosphate d'adénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, 5'-Adenylic acid, Adenosine 5'-monophosphate, Adenosine monophosphate, 5'-AMP
A0158-1G A0158-25G A0158-5G
TCIAA0158-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0158-1G TCIAA0158-25G TCIAA0158-5G
Phosphate d'adénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phosphate d'adénosine
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P
MW: 347,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005750
Numéro CAS: 61-19-8
EINECS: 200-500-0
Merck Index: 14,00158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2c0f2dcc8f640b25fa3e4f1d390f6a2dc3b577&vid=8e2c0f2dcc8f640b25fa3e4f1d390f6a2dc3b577&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -50.0 deg (C=2, 1mol/L NaOH) (calcd.on dried substance)
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité