2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0983-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAH0983-1G TCIAH0983-25G TCIAH0983-5G
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (par GC)
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Formule: C₁₁H₂₂O₆
MW: 250,29 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00192215
Numéro CAS: 75507-25-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/07/28971007.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité