2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0982-1G H0982-5G
TCIAH0982-1GEA 581 EUR InStock
TCIAH0982-1G TCIAH0982-5G
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (par GC)
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Formule: C₉H₁₈O₅
Numéro MDL: MFCD00067524
Numéro CAS: 75507-26-5
EINECS: 278-224-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&vid=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité