3,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylpyridine
D4118-5G D4118-1G
TCIAD4118-5GEA 117 EUR InStock
TCIAD4118-5G TCIAD4118-1G
3,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128859
Numéro CAS: 3430-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a0d9cdbb243421b9784efbd3aaf07a4f8bd095&vid=b7a0d9cdbb243421b9784efbd3aaf07a4f8bd095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité