4-[(Trifluorométhyl)thio]aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
T2775-25G T2775-5G
TCIAT2775-25GEA 226 EUR InStock
TCIAT2775-25G TCIAT2775-5G
4-[(Trifluorométhyl)thio]aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[(Trifluorométhyl)thio]aniline
Formule: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00040926
Numéro CAS: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&vid=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité