2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4084-25G D4084-5G
TCIAD4084-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4084-25G TCIAD4084-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (par GC)
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formule: C₂₁H₂₆
Numéro MDL: MFCD03093998
Numéro CAS: 58775-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&vid=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité