N-(Chloroacétyl)morpholine
Fournisseur: Thermo Scientific
KM10055DA KM10055EA
MAYBKM10055DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM10055DA MAYBKM10055EA
N-(Chloroacétyl)morpholine
N-(Chloroacétyl)morpholine
Formule: C₆H₁₀ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00721939
Numéro CAS: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité