3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
TL00931EA TL00931EE
MAYBTL00931EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00931EA MAYBTL00931EE
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003386
Numéro CAS: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité