Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Phenyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25903-154630 25903-102130 25902-102130 25902-052130 25905-154630 25903-104630 25905-012101 25905-254630 25905-102130 25903-014001 25903-013001 25903-012101 25902-152130
554-4495EA 992 EUR InStock
554-4495 555-5147 555-5748 554-4323 555-5126 555-5150 555-5156 554-4325 555-5116 555-5755 555-5754 555-5753 555-5750
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Phenyl
Colonnes pour chromatographie
Contient un lieur C4 qui permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques. Obtenez une excellente rétention et une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires avec les colonnes HPLC en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl.
  • Renforcement des interactions pi-pi et amélioration de la rétention des molécules
  • Hydrophobicité modérée
  • Forme de pic exceptionnelle pour une plus grande sensibilité
Un lieur butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le lieur C4 confère également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui la rend idéale pour la séparation de mélanges d'analytes de polarité et d'aromaticité variables.
Informations de commande: Les cartouches Guard nécessitent l'utilisation des supports Thermo Scientific UNIGUARD correspondants. Les cartouches avec un diamètre intérieur de 1 mm nécessitent le support UNIGUARD de 1 mm (10046-746), celles avec un diamètre intérieur de 2,1/3 mm nécessitent le support UNIGUARD de 2/3 mm (10046-748) et celles avec un diamètre intérieur de 4/4,6 mm nécessitent le support UNIGUARD de 4/4,6 mm (10046-744).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité