VWR®, Combinaisons de protection aux produits chimiques pour salles propres, type 4/5/6
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8235EA 735 EUR InStock
113-8235 113-8236 113-8233 113-8234 113-8231 113-8232
VWR®, Combinaisons de protection aux produits chimiques pour salles propres, type 4/5/6
Vêtements à usage unique
Combinaison a à usage unique, antistatique, en textile microporeux. Couche de nylon entre le film plastique et le substrat, qui confère au matériau une résistance supplémentaire.
  • Cagoule
  • Fermeture éclair à rabat
  • Poignets, chevilles et taille élastiqués
  • Coutures scellées à l'aide d'un ruban vert foncé (étanche)
  • Antistatiques
  • Emballage individuel
Vêtement respirant pour une protection contre les poussières chimiques, les peintures en spray, l'amiante et autres poussières en suspension dans l'air. S'utilise en environnement non dangereux, pour une protection contre la saleté et les éclaboussures.
Idéal en environnements critiques (IEST-RP-CC003.3 - Niveau I). Convient en environnement de salles propres des classes ISO 7 + 8.
Poids: 60 g/m²
Certifications: Type 4/5/6, EN 340, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité