Colonnes HPLC, Purospher® STAR Si et NH₂
Fournisseur: Merck
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
1.50244.0001EA 640 EUR InStock
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
Colonnes HPLC, Purospher® STAR Si et NH₂
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HPLC Purospher® STAR basées sur de la silice ultra-pure sont également disponibles pour les séparations en phase normale.
Purospher® STAR Si (silice) offre la meilleure efficacité de séparation pour la chromatographie en phase normale de composés à faible masse moléculaire, solubles dans des solvants organiques.
Purospher® STAR NH₂ (phase amino) est principalement conçue pour l'analyse des hydrates de carbone avec une phase mobile type composée d'acétonitrile et d'eau. De plus, Purospher® STAR NH₂ peut également être utilisée dans le mode de rétention phase normale.
Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne 4×4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité