Kit Mag-Bind® Viral ADN/ARN 96
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
M6246-01 M6246-02 M6246-03
M6246-01EA 345 EUR InStock
M6246-01 M6246-02 M6246-03
Kit Mag-Bind® Viral ADN/ARN 96
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA est conçu pour l'isolation rapide et fiable de l'ADN et de l'ARN viraux à partir de sang total, sérum, plasma, salive et autres fluides corporels. La technologie des billes magnétiques Mag-Bind® permet une purification des acides nucléiques de haute qualité qui est exempte de protéines, nucléases, ainsi que d'autres impuretés. En plus de s'adapter facilement aux systèmes automatisés, cette procédure peut également être agrandie ou réduite, ce qui permet la purification de différentes quantités de matériaux d'origine. Les acides nucléiques purifiés sont prêts à être utilisés directement dans les applications en aval, telles que l'amplification ou d'autres réactions enzymatiques.
  • Isolation rapide d'ADN et d'ARN viraux de grande qualité, facile à utiliser
  • Aucune extraction au phénol/chloroforme
  • Purification à partir de diverses quantités de matériaux d'origine
  • Purification d'ADN et d'ARN reproductibles à partir de divers échantillons
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité