Développement rapide de méthode d'analyses d'échantillons complexes sur la plage de pH comprise entre 1,5 et 10,5 dans différentes conditions de phases mobiles et de température.
Les colonnes HPLC Purospher® STAR RP-18e sont universelles : les composés basiques, neutres ou chélatants seront facilement séparés avec des phases mobiles peu chargées et sans trainée de pic. Grâce à sa remarquable performance de séparation et sa stabilité, Purospher® STAR RP-18e offre énormément de souplesse lors des développements de méthode. Des méthodes robustes peuvent être développées sur la plage de pH de 1,5 à 10. La stabilité jusqu'à pH 10 autorise la séparation de composés fortement basiques avec des éluants alcalins. L'association d'une silice ultra-pure, de caractéristiques de rétention les plus complètes, d'une stabilité jusqu'à pH 10, de l'aptitude de travailler avec des phases mobiles très fortement aqueuses font de Purospher® STAR RP-18e une colonne polyvalente, ultra performante et presque universelle dans sa gamme d'applications.
- Pureté de silice la plus élevée (99,999%) pour une excellente symétrie de pics
- Grande efficacité de séparation
- Des résultats absolument reproductibles entre chaque cycle et entre chaque lot
- Meilleure sélectivité RP globale
- Pas d'effet de tassement des greffons même lors de l'utilisation de phases mobiles hautement aqueuses
- Bonne adéquation pour applications LC-MS
These cartridges require 1.51486.0001 manu-CART® cartridge column holder, which can be used to hold one cartridge column with or without a 4×4 mm guard column. LiChroCART® columns 250×10 mm require 1.51419.0001 manu-CART® 10. Short LiChroCART® columns can be ordered as a set, including the corresponding cartridge holder and one cartridge, or as a pack of three cartridges without cartridge holder. The separate part numbers for the cartridge are: 1.50227.0001 LiChroCART® cartridge holder for 30 mm cartridge and 1.50226.0001 LiChroCART® cartridge holder for 55 mm cartridge.
The Hibar® RT columns are complete with end fittings. When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.