Kit d'isolation E.Z.N.A.® miRNA
Fournisseur: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
R7034-01EA 342 EUR InStock
R7034-01 R7034-00
Kit d'isolation E.Z.N.A.® miRNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit d'isolation E.Z.N.A.® miRNA fait appel à une procédure rapide pour isoler les petits ARN, tels que les micro ARN (miRNA), les petits ARN interférants (ARNsi), et les petits ARN nucléaires (snRNA), à partir d'une large gamme de tissus et cellules. La méthode rapide et efficace basée sur la membrane de silice permet d'isoler l'ARN total allant de la taille du kilo jusqu'aux décamètres. Le kit fournit également des réactifs et une procédure pour enrichir la population d'ARNs qui sont de 200 bases et plus petites, ce qui augmente la sensibilité de la détection des petits ARN par hybridation en solution, analyse ARN, et autres méthodes.
  • Isolation efficace de petits ARN contenant de l'ARN total
  • Enrichissement pour les petits ARN <200 nt pour accroître la sensibilité des analyses en aval
  • Procédure simple en 30 minutes
  • Compatible avec pratiquement tous les types de cellules et tissus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité