Digestion tubes for Kjeldahl
Fournisseur: GERHARDT
12-0301 12-0302 12-0304 12-0305 12-0306 12-0309
458-2350EA 0 EUR InStock
458-2350 701-0241 701-0242 GERH12-0305 GERH12-0306 GERH12-0309
Digestion tubes for Kjeldahl
Tubes Tubes de digestion
Made of borosilicate glass.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité