Blouses de laboratoire, polyester/coton, 2852
Fournisseur: Portwest
2852WHRXXXL 2852WHRXXL 2852WHRXS 2852WHRXL 2852WHRS 2852WHRM 2852WHRL 2852NARM 2852NARS 2852NARXXL 2852NARXXXL 2852NARL 2852NARXL 2852NARXS 2852WHR4XL 2852WHR5XL 2852RBRL 2852RBRM 2852RBRS 2852RBRXL 2852RBRXXL 2852WHRXXS 2852BKRM 2852BKRXL 2852BKRXXL 2852BKRS 2852BKRL
113-6082EA 11.5 EUR InStock
113-6082 113-6081 113-6080 113-6079 113-6078 113-6077 113-6076 113-7653 113-7652 113-7656 113-7657 113-7654 113-7655 113-7978 113-8116 113-8117 113-8568 113-8567 113-8566 113-8569 113-8570 113-8565 113-9113 113-9111 113-9110 113-9112 113-9114
Blouses de laboratoire, polyester/coton, 2852
Tenue de travail
Blouses de laboratoire standard avec col en V, fabriquées en tissu Fortis Plus avec 65% de polyester et 35% de coton.
  • Boutonnage caché sur le devant
  • Fente dans le dos
  • Poche poitrine, deux poches basses plaquées
  • Entièrement sanforisées, avec une excellente rétention des couleurs
Poids: 245 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité