Colonnes capillaires, TRACE™ TR-1MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
260B047P 260B142P 260B143P 260B154P 260B309P 260B155P
555-9259EA 857 EUR InStock
555-9259 555-9256 555-9255 555-9286 555-9316 555-9317
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-1MS
Colonnes pour chromatographie
Extremely low-bleed nonpolar columns suitable for GC/MS applications.
  • Non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane
  • High operating temperature
  • Inert phase suited for environmental analyses
Ideal for chlorinated and nitroaromatic compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité