L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flathead mop covers, SnapMop™
Fournisseur: MICRONOVA
MZSM620-14 MZSM6AA-14 MZSM56-9 MZSM56-9IR MZSM620-14IR MZSM620-18 MZSM620-18IR MZSM620-9 MZSM6AA-18 MZSM6AA-18IR MZSM6AA-9 MZSM6AA-9IR MZSM6AW-14 MZSM6AW-18 MZSM11-14NS
129-0974EA 26.6 EUR InStock
129-0974 129-0975 141-1021 141-1022 141-1023 141-1024 141-1025 141-1026 141-1029 141-1030 141-1031 141-1032 MICRMZSM6AW-14 MICRMZSM6AW-18 MICRMZSM11-14NS
Flathead mop covers, SnapMop™
Serpillières
A range of lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitising in the cleanroom. A variety of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning, and disinfectant dispersal for specialised cleaning.
  • Easy to change covers fit securely over mop frame
  • Urethane foam interiors fully encased in a choice of fabrics
  • NovaPoly: 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • PolySorb: 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • MegaTex: 1
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité