Outils de nettoyage pour isolateurs
Fournisseur: MICRONOVA
QDAH-13 QDIT-09 ITC6-9IR QPIT-09 QDAH-19 ITC11-9NSIR STAH-12WH ITC620-911IR QDAH-08 ITCAW-9 ITCAA-9 ITC6-911NSIR ITC11-9NS ITC6-9 ITC6-9NSIR
129-0622EA 253 EUR InStock
129-0622 129-0625 129-0611 216-1490 129-0623 MICRITC11-9NSIR 141-0897 MICRITC620-911IR MICRQDAH-08 MICRITCAW-9 MICRITCAA-9 MICRITC6-911NSIR MICRITC11-9NS MICRITC6-9 MICRITC6-9NSIR
Outils de nettoyage pour isolateurs
Serpillières
L'adaptateur Isolator Tool ™ avec un pivot à 360 ° fonctionne avec une gamme de housses de vadrouille pour nettoyer et désinfecter efficacement les isolateurs, les hottes, le RABS et le petit équipement dans les zones propres et aseptiques.
  • Conception à profil bas et adaptateur de tête coudé
  • Disponible avec des plaques en acier inoxydable ou en plastique
  • PolySorb™ : 100 % polyester texturé pour un nettoyage et une désinfection supplémentaires
  • NovaPoly™ : 100 % polyester tricoté lisse assure une excellente dispersion des désinfectants
  • MegaTex® : polyamide, légèrement abrasif mais absorbant
  • Microfibre : 80 % polyester / 20 % nylon pour une absorption et une élimination des résidus maximales
  • Couche de mousse d'uréthane en option pour retenir le désinfectant et faciliter l'essorage
  • Compatible avec l'alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles de la série SSU ou les poignées filetées de la série STA. Utilisez des poignées modulaires et extensibles pour passer à travers de petits passages et permettre une portée étendue.
Handles: Straight handles are available in electropolished stainless steel or plastic. Accordion handles are designed to deal with the unique space limitations in isolators and containment hoods. Available in 330 and 483 mm sizes, each section features a delrin hinge and quick disconnect to allow for attachment of additional sections or isolator tool itself.
Informations de commande: Les housses en tissu, les adaptateurs et les poignées sont commandés séparément. L'Isolator Tool™ et les housses entièrement en plastique sont disponibles avec un rayonnement gamma, contactez votre représentant commercial Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité